Gasmaster III Alarmzentrale für die Wandmontage oder auch Schalttafeleinbau. Geeignet für den Anschluss von 4 Gas-Detektoren. Großflächiges LC-Display mit gleichzeitiger Anzeige der 4 Messwerte. Eingänge : 4-20 mA, sowohl 2 als auch 3 Draht. Fernrese 1 * 1 ST
Catalog # CRWCGMS-4-40-EUR-Z
Supplier: CROWCON DETECTION INSTRUMENTS
Frequently Bought Together