Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite UEG/CO/H2S/SO2/Cl2/Nh3 mit Pumpe, Akku 6-Gas-Detektor als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Senso 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA30RC1368020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite UEG/CO/H2S/SO2/Cl2/Nh3 mit Pumpe, Akku 6-Gas-Detektor als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Senso 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA30RC1368020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together