Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Ex-Auswertegerät EGE 90 Ex-WG 24 Abmessung: Hutschienenmontage 40 x 70 x 110 mm Betriebsspannung V: 24 DC Zulassung: TÜV 97 ATEX 1148 Ex-Zeichen: II (1) GD [Ex ia] IIC WHG-Zulassung Höchstwerte: Uo=12,6V , Io=15,9mA , Po=59mW , Co=1,15µF , Lo=120mH A 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31036
Ex-Auswertegerät EGE 90 Ex-WG 24 Abmessung: Hutschienenmontage 40 x 70 x 110 mm Betriebsspannung V: 24 DC Zulassung: TÜV 97 ATEX 1148 Ex-Zeichen: II (1) GD [Ex ia] IIC WHG-Zulassung Höchstwerte: Uo=12,6V , Io=15,9mA , Po=59mW , Co=1,15µF , Lo=120mH A 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31036
Frequently Bought Together