Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Ex-Füllstandssensor Serie KEAC-L600 Ausführung: Anschlussgewinde G1, Sensorlänge inkl. Gewinde 600mm, Anschlussbox 2-Leiter Sensor Schaltpunkt mm: -8 (Empfindlichkeit einstellbar) Ex-Zeichen: Ex ia IIC T6…T4 WHG-Zulassung: Z-65.13-156 Zulassung: TÜV 1 * 1 ST
  EGEEP21089
Ex-Füllstandssensor Serie KEAC-L600 Ausführung: Anschlussgewinde G1, Sensorlänge inkl. Gewinde 600mm, Anschlussbox 2-Leiter Sensor Schaltpunkt mm: -8 (Empfindlichkeit einstellbar) Ex-Zeichen: Ex ia IIC T6…T4 WHG-Zulassung: Z-65.13-156 Zulassung: TÜV 1 * 1 ST
  EGEEP21089
Frequently Bought Together