Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Ex-Füllstandssensor Serie KEAC-L80 Ausführung: Anschlussgewinde G1, Sensorlänge inkl. Gewinde 80mm, Anschlussbox 2-Leiter Sensor Schaltpunkt mm: -8 (Empfindlichkeit einstellbar) Ex-Zeichen: Ex ia IIC T6…T4 WHG-Zulassung: Z-65.13-156 Zulassung: TÜV 96 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21086
Ex-Füllstandssensor Serie KEAC-L80 Ausführung: Anschlussgewinde G1, Sensorlänge inkl. Gewinde 80mm, Anschlussbox 2-Leiter Sensor Schaltpunkt mm: -8 (Empfindlichkeit einstellbar) Ex-Zeichen: Ex ia IIC T6…T4 WHG-Zulassung: Z-65.13-156 Zulassung: TÜV 96 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21086
Frequently Bought Together