Luftstromwächter Typ LG 518 GSP-Ex22 Serie LG – Luftstromwächter Kompaktgerät Abmessung: M18x1, Länge 80mm davon Gewinde 60mm Erfassungsbereich m/s: 0,5…15 Ausgang: PNP Schließer Ex-Zeichen: II 3D IP65 T120 °C X Betriebsspannung V: 24 DC Schaltstrom 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11311
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together