Näherungsschalter IGM 010 GSP Metallhülse M30x1,5 DC PNP Einbau bündig (b) Nennschaltabstand sn [mm] 10 b (Einbau bündig [b] ) Betriebsspannung [V] 10...48 DC Schaltstrom [mA] 200 Kurzschlussschutz - Verpolungsschutz - Spannungsabfall [V] 2 Mindestla 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31319
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together