Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Multi RAE Lite O2/CO2/UEG/CO/HCN 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: infrarot Kohlendioxid Sensor, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer O2-Sensor, Messbereich: 0-30V% UEG: katalytischer UEG-Sensor, Messbereich: 0-100% UEG CO: elek 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C127E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Multi RAE Lite O2/CO2/UEG/CO/HCN 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: infrarot Kohlendioxid Sensor, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer O2-Sensor, Messbereich: 0-30V% UEG: katalytischer UEG-Sensor, Messbereich: 0-100% UEG CO: elek 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C127E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together