AREA RAE Steel Zone 2 Sensorbestückung: UEG, O2, CO O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% CO: elektrochemsicher Sensor, Messbereich: 10-2000ppm UEG: Katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG inkl. Akku-Pack und Ladegerät Schachtlauch 1 * 1 ST
Catalog # RAES038-A1D0-050
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together