Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Gehäuse f Klemmanschlüsse GKE 100 EX-Gehäuse für Klemmanschlüsse Typ GKE 100 Anzahl der Klemmen: 8 Abmessung: 98x64 mm Stromkreise: erhöhte Sicherheit Ex-Zeichen: II 2G Ex e II T6 II 2D IP 65 R 75°C Zulassung: BVS 05 ATEX E022 X Umgebungstemperatur: 1 * 1 ST
Catalog # EGEEZ01169
Gehäuse f Klemmanschlüsse GKE 100 EX-Gehäuse für Klemmanschlüsse Typ GKE 100 Anzahl der Klemmen: 8 Abmessung: 98x64 mm Stromkreise: erhöhte Sicherheit Ex-Zeichen: II 2G Ex e II T6 II 2D IP 65 R 75°C Zulassung: BVS 05 ATEX E022 X Umgebungstemperatur: 1 * 1 ST
Catalog # EGEEZ01169
Frequently Bought Together