Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Strömungswächter ST 10468 Erfassungsbereich Flüssigkeiten ,,1...300 cm/s Gase,,,,,,,,1...40 m/s Medientemperatur Flüssigkeiten ,,+10...+160°C Gase,,,,,,,,+10...+135°C Temperaturgradient Flüssigkeiten ,,250°C/min Gase,,,,,,,,20 °C/min Bereitschaftszei 1 * 1 ST
Catalog # EGEEST10468
Strömungswächter ST 10468 Erfassungsbereich Flüssigkeiten ,,1...300 cm/s Gase,,,,,,,,1...40 m/s Medientemperatur Flüssigkeiten ,,+10...+160°C Gase,,,,,,,,+10...+135°C Temperaturgradient Flüssigkeiten ,,250°C/min Gase,,,,,,,,20 °C/min Bereitschaftszei 1 * 1 ST
Catalog # EGEEST10468
Frequently Bought Together