IGEX22 15 GSP Induktiber Abstandsensor Ausführung: DC PNP M30x1,5 Abmessung: Länge 54 mm / M30x1,5 Nennschaltabstand mm: 15 nicht bündig Schaltausgang: Schließer PNP Ex-Zeichen: II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc IP 67 X Betriebsspannung V: 10…30 DC Schaltstr 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31170
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together