Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Induktiver Sensor ID 105 GSP Durchmesser 105 mm DC 10...55V AC 20...250 V Nennschaltabstand sn [mm] (Einstellbereich) 100 nb (20...110) Betriebsspannung [V] 10...55DC Schaltstrom [A] 400 Spannungsabfall [V] 2 Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfrequenz [Hz] 1 * 1 ST
  EGEEP31324
Induktiver Sensor ID 105 GSP Durchmesser 105 mm DC 10...55V AC 20...250 V Nennschaltabstand sn [mm] (Einstellbereich) 100 nb (20...110) Betriebsspannung [V] 10...55DC Schaltstrom [A] 400 Spannungsabfall [V] 2 Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfrequenz [Hz] 1 * 1 ST
  EGEEP31324
Frequently Bought Together