Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Dumont Pinzette aus Inox-Stahl, Typ 5/45, Länge 109mm, Breite Spitze 0 ,05mm, Stärke Spitze 0,01mm 1 * 1 items
Catalog # ROTHLH54.1
Supplier:  Roth Carl
Dumont Pinzette aus Inox-Stahl, Typ 5/45, Länge 109mm, Breite Spitze 0 ,05mm, Stärke Spitze 0,01mm 1 * 1 items
Catalog # ROTHLH54.1
Supplier:  Roth Carl
Frequently Bought Together