Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Schublad.Regal 7600 KR, 5 OH, Korpus: grau / Front: Ahorn, 40, 6 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), 4 Schubladen, 3 x Fachböden, nicht abschl ießbar, Kreuzgriff KR, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anlieferzustand: zerlegt, tei 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV7600/5/3/KR
Supplier:  HAMMERBACHER
Schublad.Regal 7600 KR, 5 OH, Korpus: grau / Front: Ahorn, 40, 6 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), 4 Schubladen, 3 x Fachböden, nicht abschl ießbar, Kreuzgriff KR, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anlieferzustand: zerlegt, tei 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV7600/5/3/KR
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together