Garderobenschrank 7200 NU, 5 OH, Korpus: Nussbaum / Front: Nussbaum, 80 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), Drehtüre 5 OH, Öffnungswinkel 110° , nicht abschließbar, Nutgriff NU, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anlieferzustand: 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV7200/N/N/NU
Supplier: HAMMERBACHER
Frequently Bought Together