MultiRAE Lite CO2, O2, CO, SO2, NH3 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kophlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, Mes 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B80238E021
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together