Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
ToxiRAE Pro EC Wasserstoff H2 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: H2: elektrochemischer Wasserstoffsensor, Messbereich: 0-1000ppm, Auflösung: 2ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortsc 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-AM10-100
Supplier:  RAE SYSTEMS
ToxiRAE Pro EC Wasserstoff H2 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: H2: elektrochemischer Wasserstoffsensor, Messbereich: 0-1000ppm, Auflösung: 2ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortsc 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-AM10-100
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together