Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
BW-Trikot-Handschuh ungebleicht 7,5 Feiner, gewirkter Handschuh, beidseitig tragbar, gute Passform. Material: 100% Baumwolle (BW) Gesamtlänge: 240 mm Anwendung: für trockene Arbeiten Packungsinhalt: 12 Paar 1 * 12 ST
Catalog # 113-08391
Supplier:  TRENKA
BW-Trikot-Handschuh ungebleicht 7,5 Feiner, gewirkter Handschuh, beidseitig tragbar, gute Passform. Material: 100% Baumwolle (BW) Gesamtlänge: 240 mm Anwendung: für trockene Arbeiten Packungsinhalt: 12 Paar 1 * 12 ST
Catalog # 113-08391
Supplier:  TRENKA
Frequently Bought Together