Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
ST 111 KH-L140 Ex-Messfühler Flansch DN25/PN40 L=140 mm Normflansch Mediumtemperatur 10...120 °C Zone 1 EX Zeichen II 2G ib IIC T6 Zulassung TÜV 97 ATEX 1218 Umgebungstemperatur T6: 50°C T5: 65°C T4: 100°C T3: 120°C Höchstwerte: Pi = 0,69 W Ci = vern 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11205
ST 111 KH-L140 Ex-Messfühler Flansch DN25/PN40 L=140 mm Normflansch Mediumtemperatur 10...120 °C Zone 1 EX Zeichen II 2G ib IIC T6 Zulassung TÜV 97 ATEX 1218 Umgebungstemperatur T6: 50°C T5: 65°C T4: 100°C T3: 120°C Höchstwerte: Pi = 0,69 W Ci = vern 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11205
Frequently Bought Together