Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
IGVU 10 GS Näherungsschalter Betriebsspannung [V] 8...30 DC Schaltstrom [mA] 150 Spannungsabfall max. [V] 3,5 Stromaufnahme max. [mA] 1,5 Schaltfrequenz [Hz] 150 Umgebungstemperatur [°C] -25...+80 EMV-Klasse A Schutzart [EN 60529] IP 68 + IP 69K Gehä 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31227
IGVU 10 GS Näherungsschalter Betriebsspannung [V] 8...30 DC Schaltstrom [mA] 150 Spannungsabfall max. [V] 3,5 Stromaufnahme max. [mA] 1,5 Schaltfrequenz [Hz] 150 Umgebungstemperatur [°C] -25...+80 EMV-Klasse A Schutzart [EN 60529] IP 68 + IP 69K Gehä 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31227
Frequently Bought Together