Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Impulse XT CO 2 Jahres Gerät Impulse XT CO 2 Jahres Gerät mit Anzeige. CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-200ppm Betriebszeit: 2 Jahre nach Aktivierung Alarmschwellen: LOW-35ppm, HIGH-100ppm Zulassung: ATEX II 2G EEX ia IIC T4 Pos.2 GasAler 1 * 1 ST
Catalog # BWTE2566-0111RT
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Impulse XT CO 2 Jahres Gerät Impulse XT CO 2 Jahres Gerät mit Anzeige. CO: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-200ppm Betriebszeit: 2 Jahre nach Aktivierung Alarmschwellen: LOW-35ppm, HIGH-100ppm Zulassung: ATEX II 2G EEX ia IIC T4 Pos.2 GasAler 1 * 1 ST
Catalog # BWTE2566-0111RT
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together