Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: Infrarot CO2-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm CO: elektrochemischer CO-Sensor, Messbereich: 0-500ppm SO2: elektrochemischer SO2-Sensor, Messbereich: 0-20ppm NO: elektrochemischer NO-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B802345021
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: Infrarot CO2-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm CO: elektrochemischer CO-Sensor, Messbereich: 0-500ppm SO2: elektrochemischer SO2-Sensor, Messbereich: 0-20ppm NO: elektrochemischer NO-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B802345021
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together