Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
RAEGuard S CO-Messkopf Sensor: elektrochemischer H2S-Sensor, Messbereich: 0-1000ppm Ausgang: 4-20mA 3-Leiter Ohne Kabelverschraubungen Zulasssung ATEX: Ex II 2G Ex d IIC T6 1 * 1 ST
Catalog # RAES036-0805-E20
Supplier:  RAE SYSTEMS
RAEGuard S CO-Messkopf Sensor: elektrochemischer H2S-Sensor, Messbereich: 0-1000ppm Ausgang: 4-20mA 3-Leiter Ohne Kabelverschraubungen Zulasssung ATEX: Ex II 2G Ex d IIC T6 1 * 1 ST
Catalog # RAES036-0805-E20
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together