Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
RAEGuard S H2S-Messkopf 0-300ppm Der RAEGuard S ist ein fest installierter Gasdetektor für toxischer Gase. Dieser flexible Detektor bietet sowohl ein analoges (4-20 mA) als auch ein digitales (RS-485, ModBus RTU) Ausgabesignal. Der RAEGuard S verfügt 1 * 1 ST
Catalog # RAES036-0805-E10
Supplier:  RAE SYSTEMS
RAEGuard S H2S-Messkopf 0-300ppm Der RAEGuard S ist ein fest installierter Gasdetektor für toxischer Gase. Dieser flexible Detektor bietet sowohl ein analoges (4-20 mA) als auch ein digitales (RS-485, ModBus RTU) Ausgabesignal. Der RAEGuard S verfügt 1 * 1 ST
Catalog # RAES036-0805-E10
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together