Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
ToxiRAE Pro LEL 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: UEG: katatlytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG (34 Korrekturfaktoren im Speicher) Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortschutz). A 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A030-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
ToxiRAE Pro LEL 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: UEG: katatlytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UEG (34 Korrekturfaktoren im Speicher) Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortschutz). A 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A030-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together