Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
[DE]QRAE II GASWARNGERÄT FÜR O2/LEL QRAE II 2-Gasausführung O2/UEG QRAE II für Sauerstoff und Untere Explosionsgrenze, Datenlogger, Lio-Ionen Akku inkl. Ladestation und Netzteil. Krokodilklemme Sensoren: O2: elektrochemischer SPE-Sauerstoffsensor erh 1 * 1 ST
Catalog # RAES020-0021-3B0
Supplier:  RAE SYSTEMS
[DE]QRAE II GASWARNGERÄT FÜR O2/LEL QRAE II 2-Gasausführung O2/UEG QRAE II für Sauerstoff und Untere Explosionsgrenze, Datenlogger, Lio-Ionen Akku inkl. Ladestation und Netzteil. Krokodilklemme Sensoren: O2: elektrochemischer SPE-Sauerstoffsensor erh 1 * 1 ST
Catalog # RAES020-0021-3B0
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together