Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
[DE]QRAE II GASWARNGERÄT FÜR O2/CO Sensorbestückung: O2: SPE-Sensor, Sauerstoff, Messbereich: 0-30%V CO: elektrochemischer Sensor, Kohlenmonoxid, Messbereich: 0-1000ppm Gehäuseschutz: IP 65 Mit Lio-Ionen Akku, Ladegerät und Halterung für Alkali-Batte 1 * 1 ST
  RAES020-0101-3B0
[DE]QRAE II GASWARNGERÄT FÜR O2/CO Sensorbestückung: O2: SPE-Sensor, Sauerstoff, Messbereich: 0-30%V CO: elektrochemischer Sensor, Kohlenmonoxid, Messbereich: 0-1000ppm Gehäuseschutz: IP 65 Mit Lio-Ionen Akku, Ladegerät und Halterung für Alkali-Batte 1 * 1 ST
  RAES020-0101-3B0
Frequently Bought Together