IFE 200/100 GSP INDUKT.FLÄCHENSCHALTER Induktiver Sensor Flächenschalter IFE 200/100 GSP Nennschaltabstand: 100 nicht bündig Einstellbereich max.: 120 mm Abmessung: L=200mm, B=100mm, H=130mm Betriebsspannung: 10…55V DC Schaltstrom: 400 mA Scha 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31016
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together