IK 030 GSP AUSWERTEGERÄT Auswerteelektronik für Induktiv-Hoch-Temperatursensoren IK 030 GSP Ausführung: M30 x 1,5 , Länge 83 mm, Gewindebereich 60mm Schaltausgang: PNP Betriebsspannung V: 10…30 DC Schaltstrom mA: 200 Stromaufnahme mA: 15 Spanungsabfa 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31204
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together