Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Induktiver Sensor ID 105 GSOP Durchmesser 105 mm DC 10...55V AC 20...250 V Nennschaltabstand sn [mm] (Einstellbereich) 100 nb (20...110) Betriebsspannung [V] 10...55DC Schaltstrom [A] 400 Spannungsabfall [V] 2 Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfrequenz [Hz] 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31268
Induktiver Sensor ID 105 GSOP Durchmesser 105 mm DC 10...55V AC 20...250 V Nennschaltabstand sn [mm] (Einstellbereich) 100 nb (20...110) Betriebsspannung [V] 10...55DC Schaltstrom [A] 400 Spannungsabfall [V] 2 Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfrequenz [Hz] 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31268
Frequently Bought Together