Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
ID 160 GSOP IND.SENSOR,PNP WECHSLER Ausführung: DC PNP , Durchmesser 160mm, Nennschaltabstand: 120mm nicht bündig (Einstellbereich 20…150) Ausgang: PNP Wechsler Betriebsspannung: 10…55V DC Schaltstrom: 400mA Umgebungstemperatur: -25…+75°C Schutzart: 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31271
ID 160 GSOP IND.SENSOR,PNP WECHSLER Ausführung: DC PNP , Durchmesser 160mm, Nennschaltabstand: 120mm nicht bündig (Einstellbereich 20…150) Ausgang: PNP Wechsler Betriebsspannung: 10…55V DC Schaltstrom: 400mA Umgebungstemperatur: -25…+75°C Schutzart: 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31271
Frequently Bought Together