Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
IGMF 008 GOP INDUKTIVER SENSOR Nennschaltabstand sn [mm] 7 nb Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Überstromauslösung [mA] 430 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [mA] 1 Spannungsabfall ca. [V] 2 Schaltfrequenz[Hz] 150 Umgebungestemperatur 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30709
IGMF 008 GOP INDUKTIVER SENSOR Nennschaltabstand sn [mm] 7 nb Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Überstromauslösung [mA] 430 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [mA] 1 Spannungsabfall ca. [V] 2 Schaltfrequenz[Hz] 150 Umgebungestemperatur 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30709
Frequently Bought Together