Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
IGM 76428 INDUKTIVER NÄHERUNGSSCHALTER Technische Daten 1. Schaltabstand sn : 5 mm bündig 2. 120°C-Schaltpunkt : 1,15 sn 3. Schaltausgang : PNP Schließer u. Öffner 4. Betriebsspannung : 10...33 VDC 5. Schaltstrom : 80 mA 6. Stromaufnahme : ca. 4 7. S 1 * 1 ST
Catalog # EGEES76428
IGM 76428 INDUKTIVER NÄHERUNGSSCHALTER Technische Daten 1. Schaltabstand sn : 5 mm bündig 2. 120°C-Schaltpunkt : 1,15 sn 3. Schaltausgang : PNP Schließer u. Öffner 4. Betriebsspannung : 10...33 VDC 5. Schaltstrom : 80 mA 6. Stromaufnahme : ca. 4 7. S 1 * 1 ST
Catalog # EGEES76428
Frequently Bought Together