Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
GKE 60 EIGENSICHERES GEHÄUSE, 4 KLEMMEN Anzahl der Klemmen: 4 Abmessung mm: 58 x 64 Stromkreise: erhöhte Sicherheit Ex-Zeichen: II 2G Ex e II T6 / II 2D IP65 T75°C Zulassung: BVS 05 ATEX E022 X Umgebungstemperatur °C: -20…+70 Für T-Klassen °C: T4, T5 1 * 1 ST
Catalog # EGEEZ01168
GKE 60 EIGENSICHERES GEHÄUSE, 4 KLEMMEN Anzahl der Klemmen: 4 Abmessung mm: 58 x 64 Stromkreise: erhöhte Sicherheit Ex-Zeichen: II 2G Ex e II T6 / II 2D IP65 T75°C Zulassung: BVS 05 ATEX E022 X Umgebungstemperatur °C: -20…+70 Für T-Klassen °C: T4, T5 1 * 1 ST
Catalog # EGEEZ01168
Frequently Bought Together