Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
GKI 60 ATEX KLEMMBOX Gehäuse für Klemmanschlüsse GKI 60 Anzahl der Klemmen: 4 Abmessung mm: 58 x 64 Stromkreise: eigensicher Ex-Zeichen: II 2G Ex ia II T6 / II 2D IP65 T75°C Zulassung: BVS 05 ATEX E022 X Umgebungstemperatur °C Gas: T4, T5, T6: -20 <( 1 * 1 ST
Catalog # EGEEZ01170
GKI 60 ATEX KLEMMBOX Gehäuse für Klemmanschlüsse GKI 60 Anzahl der Klemmen: 4 Abmessung mm: 58 x 64 Stromkreise: eigensicher Ex-Zeichen: II 2G Ex ia II T6 / II 2D IP65 T75°C Zulassung: BVS 05 ATEX E022 X Umgebungstemperatur °C Gas: T4, T5, T6: -20 <( 1 * 1 ST
Catalog # EGEEZ01170
Frequently Bought Together