Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
SN 450-A4-GA STROMUNGSWACHTER G 1/2INCH Strömungswächter kompakt SN 450 GA Ausführung: G1/2, L=31mm Erfassungsbereich cm/s: 5….150 Ausgang: 4…20mA analog, linear für Wasser Sensorlänge mm: 31 Betriebsspannung V: 24 DC +-10% Last RL: 200..500 Umgebung 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11121
SN 450-A4-GA STROMUNGSWACHTER G 1/2INCH Strömungswächter kompakt SN 450 GA Ausführung: G1/2, L=31mm Erfassungsbereich cm/s: 5….150 Ausgang: 4…20mA analog, linear für Wasser Sensorlänge mm: 31 Betriebsspannung V: 24 DC +-10% Last RL: 200..500 Umgebung 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11121
Frequently Bought Together