STS 215 K EX-LUFTSTROMWÄCHTER Ex-Luftstromsensor STS 215 K Ausführung: G 1/2 Abmessungen: Länge 48mm davon Gewinde 29mm, Gesamtlänge 63mm Erfassungsbereich m/S: 2…25 (Luft) Umgebungstemperatur und Mediumtemperatur °C: Gas: T6: -20 Ta 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11153
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together