KGFT 050 FÜLLSTANDSWÄCHTER HOCHTEMPERATUR Füllstandssensor KGFT 050 Schaltpunkt sp [mm] -6 Temperaturbereich [°C] -35 ... +180 Schutzart [EN 60529]: Sensor IP 68 Stecker LEM 01 IP 54 Druckfestigkeit [bar] 10 Gehäusewerkstoff PTFE/1.4571 Dichtungswerk 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21093
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together