EGE 903 EX-230 AUSWERTEGERÄT Betriebsspannung [V] 230 AC +15/-10% Zulassung TÜV 01 ATEX 1663 Ex-Zeichen II (1) GD [Ex ia] IIC Höchstwerte Uo = 12,6 V Io = 80 mA Po = 252 mW Co = 270 nF Lo = 5,4 mH Ausgang Relais/Wechsler Schaltspannung max. [V] 250 A 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21141
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together