Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
SN 450/1-A4-GSP-S STRÖMUNGSWÄCHTER Ausführung: G ½ Gewinde, Länge Dorn mit Gewinde 48mm, Gewindelänge 29mm Erfassungsbereich: Wasser 1…150 cm/s Betriebsspannung: 24V DC Ausgang: PNP Schließer Sensorwerkstoff: 1.4571 Anzeige Strömung: LED-Zeile Schutz 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11162
SN 450/1-A4-GSP-S STRÖMUNGSWÄCHTER Ausführung: G ½ Gewinde, Länge Dorn mit Gewinde 48mm, Gewindelänge 29mm Erfassungsbereich: Wasser 1…150 cm/s Betriebsspannung: 24V DC Ausgang: PNP Schließer Sensorwerkstoff: 1.4571 Anzeige Strömung: LED-Zeile Schutz 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11162
Frequently Bought Together