ST 521/1 KH STRÖMUNGSWÄCHTER Strömungswächter Serie ST 521 G 1/2 Gewinde Wasserdampfbeständig Erfassungsbereich: Flüssigkeit: 1 ... 300 cm/s Luft/Gas: 1 ... 40 m/s Sensorlänge: 48 mm Mediumtemperatur: Flüssigkeit: +10 ... +160°C Luft/Gas: +10 ... +13 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11260
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together