vollautomatisch Im Basispreis inbegriffen: · Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit 12 Programmen: 1-3 Festkörper 4-5 Abfall „Vernichtungsbeutel“ 6-7 Abfall „flüssig“ 8-11 Lösungen 12 Reinigung · Integrierter separater Dampfgenera
Catalog # SYST1150
Supplier: Systec GmbH
Frequently Bought Together