Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Leuchtplatte, Typ: prolite basic 2, Leuchtfläche: 500x300 mm, Lampen: 2x13 W, BxLxH: 560x60x360 mm, Farbtemperatur: 5000 K, Farbwied ergabeindex R(a) > 95, hohe Farbwiedergabequalität, mit hochwertiger Acrylglasscheibe mit gleichmäßiger Durchlässigke 1 * 1 ST
Catalog # 851-2154
Supplier:  KAISER FOTOTECHNIK
undefined
Leuchtplatte, Typ: prolite basic 2, Leuchtfläche: 500x300 mm, Lampen: 2x13 W, BxLxH: 560x60x360 mm, Farbtemperatur: 5000 K, Farbwied ergabeindex R(a) > 95, hohe Farbwiedergabequalität, mit hochwertiger Acrylglasscheibe mit gleichmäßiger Durchlässigke 1 * 1 ST
Catalog # 851-2154
Supplier:  KAISER FOTOTECHNIK
Frequently Bought Together