Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Röhrchen-Gestell, Sortiment mit 4 Stück, komplett mit Schale, Material: PP, farbig sortiert, Neonfarben, für Gefäße mit Inhalt: 1,5- 2,0 ml oder 15 ml oder 50 ml, für Gefäße mit DmrxH: 12x75 mm oder 13x100 mm oder 16x125 mm oder 17x100 mm 1 * 1 ST
Catalog # 212-9227
Röhrchen-Gestell, Sortiment mit 4 Stück, komplett mit Schale, Material: PP, farbig sortiert, Neonfarben, für Gefäße mit Inhalt: 1,5- 2,0 ml oder 15 ml oder 50 ml, für Gefäße mit DmrxH: 12x75 mm oder 13x100 mm oder 16x125 mm oder 17x100 mm 1 * 1 ST
Catalog # 212-9227
Frequently Bought Together