Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Kältethermostat, P2-C40P, Arbeitstemp.-Bereich: -40 bis 150 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung B/L/T: 290/150/150 mm, Badinhalt: 1 2 l, Kühlleistung bei +20/0/-20 C: 700/550/300 W 1 * 1 ST
Catalog # 461-5130
Supplier:  HAAKE
Kältethermostat, P2-C40P, Arbeitstemp.-Bereich: -40 bis 150 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung B/L/T: 290/150/150 mm, Badinhalt: 1 2 l, Kühlleistung bei +20/0/-20 C: 700/550/300 W 1 * 1 ST
Catalog # 461-5130
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together