Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Kältethermostat, P1-C41P, Arbeitstemp.-Bereich: -40 bis 150 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung B/L/T: 290/150/200 mm, Badinhalt: 1 5 l, Kühlleistung bei +20/0/-20 C: 1000/750/400 W 1 * 1 ST
Catalog # 461-5111
Supplier:  HAAKE
Kältethermostat, P1-C41P, Arbeitstemp.-Bereich: -40 bis 150 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung B/L/T: 290/150/200 mm, Badinhalt: 1 5 l, Kühlleistung bei +20/0/-20 C: 1000/750/400 W 1 * 1 ST
Catalog # 461-5111
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together