Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Badthermostat mit Integralbad, DC10-P21, Arbeitstemp.-Bereich: 22 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinhalt : 21 l, Badöffnung/Tiefe: 300/380// 160 mm, Außen B/T/H: 330/570/360 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1860
Supplier:  HAAKE
Badthermostat mit Integralbad, DC10-P21, Arbeitstemp.-Bereich: 22 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Heizleistung: 2000 W, Badinhalt : 21 l, Badöffnung/Tiefe: 300/380// 160 mm, Außen B/T/H: 330/570/360 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1860
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together