Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Badthermostat mit Plexiglasbad, C10-W5P, Arbeitstemp.-Bereich: 30 - 60 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Heizleistung: 1500 W, Badinhalt: 4 - 6 l, Badöffnung/Tiefe: 120/242// 150 mm, Außen B/T/H: 170/400/340 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1740
Supplier:  HAAKE
Badthermostat mit Plexiglasbad, C10-W5P, Arbeitstemp.-Bereich: 30 - 60 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Heizleistung: 1500 W, Badinhalt: 4 - 6 l, Badöffnung/Tiefe: 120/242// 150 mm, Außen B/T/H: 170/400/340 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1740
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together