Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
Umwälzthermostat, DC50-B7, Arbeitstemp.-Bereich: 30 - 100 C, Betriebstemp. - Bereich: -50 - 200 C, Temp.-Konstanz: 0,01 K, Badinh alt: 7 l, Badöffnung/Tiefe: 130/100// 200 mm, Außen B/T/H: 230/360/440 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1489
Supplier:  HAAKE
Umwälzthermostat, DC50-B7, Arbeitstemp.-Bereich: 30 - 100 C, Betriebstemp. - Bereich: -50 - 200 C, Temp.-Konstanz: 0,01 K, Badinh alt: 7 l, Badöffnung/Tiefe: 130/100// 200 mm, Außen B/T/H: 230/360/440 mm 1 * 1 ST
Catalog # 461-1489
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together